Y0001120
Adapalen Unreinheit C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
o-Adamantylanisol, 1-(2-Methoxyphenyl)-tricyclo[3.3.1.13,7]decan, 2-(Adamant-1-yl)-methoxybenzol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
adapalene
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O(C)c1c(cccc1)C32CC4CC(C3)CC(C2)C4
InChI
1S/C17H22O/c1-18-16-5-3-2-4-15(16)17-9-12-6-13(10-17)8-14(7-12)11-17/h2-5,12-14H,6-11H2,1H3
InChIKey
HYSZKSPAPGPYFQ-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)