Y0001071
Benserazid Unreinheit C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(2RS)-2-Amino-3-hydroxy-2′-(2,3,4-trihydroxybenzyliden)-propanohydrazid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
benserazide
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)