Wichtige Dokumente
Y0001045
Perphenazin für die Systemeignung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Perphenazin, 4-[3-(2-Chlor-10H-phenothiazin-10-yl)-propyl]-1-piperazinethanol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
perphenazine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ClC(C=C1)=CC2=C1SC3=CC=CC=C3N2CCCN4CCN(CCO)CC4
InChI
1S/C21H26ClN3OS/c22-17-6-7-21-19(16-17)25(18-4-1-2-5-20(18)27-21)9-3-8-23-10-12-24(13-11-23)14-15-26/h1-2,4-7,16,26H,3,8-15H2
InChIKey
RGCVKNLCSQQDEP-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... DRD2(1813)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)