Merck
Y0000851
Doxepin für die Systemeignung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Doxepin -hydrochlorid, 11-(3-Dimethylaminopropyliden)-6,11-dihydrodibenz[b,e]oxepin -hydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H21NO · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
315.84
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
doxepin
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl[H].CN(C)CC\C=C1/c2ccccc2COc3ccccc13
InChI
1S/C19H21NO.ClH/c1-20(2)13-7-11-17-16-9-4-3-8-15(16)14-21-19-12-6-5-10-18(17)19;/h3-6,8-12H,7,13-14H2,1-2H3;1H/b17-11+;
InChIKey
MHNSPTUQQIYJOT-SJDTYFKWSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Doxepin for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Andrew D Krystal et al.
Sleep, 34(10), 1433-1442 (2011-10-04)
To evaluate the efficacy and safety of doxepin (DXP) 3 mg and 6 mg in adults diagnosed with primary insomnia. The study was a randomized, double-blind, parallel-group, placebo-controlled trial. Patients meeting DSM-IV-TR criteria for primary insomnia were randomized to 35
Anna Maślanka et al.
Journal of AOAC International, 94(6), 1791-1799 (2012-02-11)
Stability of clonazepam, diazepam, haloperidol, and doxepin was determined in acidic solutions. In addition, determination of the kinetic and thermodynamic properties of this stability was carried out. Reaction rate constants (k), half-life times (t(0.1) and t(0.5)), and activation energy (Ea)
Alan Lankford et al.
Sleep medicine, 13(2), 133-138 (2011-12-27)
The efficacy and safety of doxepin (DXP), a histamine H(1) receptor antagonist, was evaluated in elderly adults with sleep maintenance insomnia. This was a randomized, double-blind, placebo-controlled outpatient trial. Elderly adults meeting DSM-IV-TR criteria for primary insomnia were randomized to
Christopher J Jones et al.
Analytical chemistry, 84(16), 7099-7106 (2012-08-03)
The capillary isotachophoresis (cITP) separation of the isomers of the tricyclic antidepressant doxepin using β-cyclodextrin (β-CD) as a buffer additive is investigated by online microcoil NMR detection. Capillary electrophoresis (CE) is also used to determine the binding constant between the
Hancheng Cai et al.
Molecular imaging and biology : MIB : the official publication of the Academy of Molecular Imaging, 14(5), 546-552 (2012-01-10)
(11)C-Doxepin is an established positron emission tomography (PET) probe for imaging the histamine H1 receptor, which is associated with various neurological disorders and allergic diseases. A fully automated current Good Manufacturing Practices (cGMP)-compliant radiosynthesis is therefore desirable in order to
Artikel
-isomer basis, ≥98% (GC), 15% Z-isomer basis, powder; Norclomipramine hydrochloride, ~99% (TLC), powder; Imipramine hydrochloride solution, drug standard, 1.0 mg/mL in methanol; Amitriptyline hydrochloride, ≥98% (TLC), powder; Clomipramine hydrochloride, ≥98% (HPLC), powder