Y0000843
Altizid Unreinheit B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
3-[(2,2-Dimethoxyethyl)-sulphanyl]-prop-1-en
About This Item
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
altizide
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C7H14O2S/c1-4-5-10-6-7(8-2)9-3/h4,7H,1,5-6H2,2-3H3
InChIKey
JGGFJNSRWHKYOY-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)