Wichtige Dokumente
Y0000701
Metolazon
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
7-Chlor-1,2,3,4-tetrahydro-2-methyl-3-(2-methylphenyl)-4-oxo-6-chinazolinsulfonamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
metolazone
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1Nc2cc(Cl)c(cc2C(=O)N1c3ccccc3C)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C16H16ClN3O3S/c1-9-5-3-4-6-14(9)20-10(2)19-13-8-12(17)15(24(18,22)23)7-11(13)16(20)21/h3-8,10,19H,1-2H3,(H2,18,22,23)
InChIKey
AQCHWTWZEMGIFD-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... SLC12A3(6559)
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)