Merck
Y0000591
Vinpocetin Unreinheit B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Methyl-(13aS,13bS)-13a-ethyl-2,3,5,6,13a,13b-hexahydro-1H-indolo[3,2,1-de]pyrido[3,2,1-ij][1,5]naphthyridin-12-carboxylat, Apovincamin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H24N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
336.43
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
vinpocetine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[n]21c3c(c4c2[C@H]5N(CCC[C@]5(C=C1C(=O)OC)CC)CC4)cccc3
InChI
1S/C21H24N2O2/c1-3-21-10-6-11-22-12-9-15-14-7-4-5-8-16(14)23(18(15)19(21)22)17(13-21)20(24)25-2/h4-5,7-8,13,19H,3,6,9-12H2,1-2H3/t19-,21+/m1/s1
InChIKey
OZDNDGXASTWERN-CTNGQTDRSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Vinpocetine impurity B EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
I Moldvai et al.
Archiv der Pharmazie, 330(6), 190-198 (1997-06-01)
(+)-Vincamine (1) and (+)-vinpocetine (2) were chlorosulfonylated and the resulting sulfonyl chloride isomers (3-6) were transformed into sulfonamides (7-10). The ester group of sulfonamides was modified by selective hydrolysis and transesterification. Apovincaminol derivatives (14-16) were also prepared by reduction. In
M Jucker et al.
Neurobiology of aging, 11(1), 39-46 (1990-01-01)
Changes in the pericapillary microenvironment of adult (18-month-old) and senescent (27 1/2-month-old) Fischer-344 rats treated for 6 weeks with daily IP injections of brovincamine or apovincamine (0, 2.5, 5, 10 mg/kg) were correlated with spontaneous locomotor activity and [14C]-2-deoxyglucose uptake
Koichiro Koyama et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 18(12), 4415-4421 (2010-06-26)
Eight new indole alkaloids, alpneumines A-H (1-8) were isolated from the Malaysian Alstonia pneumatophora (Apocynaceae) and their structures were determined by MS and 2D NMR spectroscopic methods. Alpneumines E and G (5 and 7), vincamine, and apovincamine showed anti-melanogenesis in