Wichtige Dokumente
Y0000487
Leflunomid Unreinheit A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
4-(Trifluormethyl)-anilin, α,α,α-Trifluor-p-toluidin, 4-Amino-benzotrifluorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
leflunomide
Hersteller/Markenname
EDQM
Brechungsindex
n20/D 1.483 (lit.)
bp
83 °C/12 mmHg (lit.)
Dichte
1.283 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
Nc1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H6F3N/c8-7(9,10)5-1-3-6(11)4-2-5/h1-4H,11H2
InChIKey
ODGIMMLDVSWADK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)