Y0000451
Morphine hydrochloride (trihydrate)
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Morphin -hydrochlorid Trihydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
morphine
Hersteller/Markenname
EDQM
Arzneimittelkontrolle
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C17H19NO3.ClH.3H2O/c1-18-7-6-17-10-3-5-13(20)16(17)21-15-12(19)4-2-9(14(15)17)8-11(10)18;;;;/h2-5,10-11,13,16,19-20H,6-8H2,1H3;1H;3*1H2/t10-,11+,13?,16-,17-;;;;/m0..../s1
InChIKey
XELXKCKNPPSFNN-MLWQALALSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)