Y0000269
Clazuril für die Systemeignung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Clazuril
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
clazuril
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Clc1c(ccc(c1)[n]3nc[c]([nH][c]3=O)=O)C(c2ccc(cc2)Cl)C#N
InChI
1S/C17H10Cl2N4O2/c18-11-3-1-10(2-4-11)14(8-20)13-6-5-12(7-15(13)19)23-17(25)22-16(24)9-21-23/h1-7,9,14H,(H,22,24,25)
InChIKey
QUUTUGLQZLNABV-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)