Wichtige Dokumente
Y0000240
Cefapirin-Natrium
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
3-[(Acetyloxy)-methyl]-8-oxo-7-{[(4-pyridinylthio)-acetyl]-amino}-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure Mononatriumsalz, Cephapirin-Natrium
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
cefapirin
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na+].CC(=O)OCC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](NC(=O)CSc3ccncc3)C2=O)C([O-])=O
InChI
1S/C17H17N3O6S2.Na/c1-9(21)26-6-10-7-28-16-13(15(23)20(16)14(10)17(24)25)19-12(22)8-27-11-2-4-18-5-3-11;/h2-5,13,16H,6-8H2,1H3,(H,19,22)(H,24,25);/q;+1/p-1/t13-,16-;/m1./s1
InChIKey
VGEOUKPOQQEQSX-OALZAMAHSA-M
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)