Y0000142
Ioxaglinsäure Unreinheit A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
3-Amino-5-[(2-hydroxyethyl)-carbamoyl]-2,4,6-triiodbenzoesäure, 5-Amino-N-(2-hydroxyethyl)-2,4,6-triiod-isophthalamidsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
ioxaglic acid
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Ic1c(c(c(c(c1C(=O)NCCO)I)C(=O)O)I)N
InChI
1S/C10H9I3N2O4/c11-5-3(9(17)15-1-2-16)6(12)8(14)7(13)4(5)10(18)19/h16H,1-2,14H2,(H,15,17)(H,18,19)
InChIKey
WGLWRCXOMJLZME-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)