T0080000
Terfenadin Unreinheit A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
1-[4-(1,1-Dimethylethyl)-phenyl]-4-[4-(hydroxydiphenylmethyl)-piperidin-1-yl]-butan-1-on
About This Item
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
terfenadine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N2(CCC(CC2)C(O)(c4ccccc4)c3ccccc3)CCCC(=O)c1ccc(cc1)C(C)(C)C
InChI
1S/C32H39NO2/c1-31(2,3)26-18-16-25(17-19-26)30(34)15-10-22-33-23-20-29(21-24-33)32(35,27-11-6-4-7-12-27)28-13-8-5-9-14-28/h4-9,11-14,16-19,29,35H,10,15,20-24H2,1-3H3
InChIKey
YCADFOXVGUGHRV-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)