Wichtige Dokumente
SMB01357
Curcumin glucuronide
Synonym(e):
4-[(1E,6E)-7-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-3,5-dioxo-1,6-heptadien-1-yl]-2-methoxyphenyl β-D-glucopyranosiduronic acid, Curcumin-beta-D-glucuronide
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC2=CC=C(/C=C/C(CC(/C=C/C3=CC=C(O)C(OC)=C3)=O)=O)C=C2OC)O[C@H](C(O)=O)[C@H]1O
InChI
1S/C27H28O12/c1-36-20-11-14(5-9-18(20)30)3-7-16(28)13-17(29)8-4-15-6-10-19(21(12-15)37-2)38-27-24(33)22(31)23(32)25(39-27)26(34)35/h3-12,22-25,27,30-33H,13H2,1-2H3,(H,34,35)/b7-3+,8-4+/t22-,23-,24+,25-,27+/m0/s1
InChIKey
BNSAVBGHRVFVNN-XSCLDSQRSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with a wide variety of chromatographic and spectrometry techniques
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)