Wichtige Dokumente
SMB01342
5-Methyl-L-tryptophan
≥98% (HPLC)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Aralez Bio
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp (Schmelzpunkt)
272—273 °C
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
, Aligned
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[N+H3][C@@H](Cc1c2c([nH]c1)ccc(c2)C)C(=O)[O-]
InChI
1S/C12H14N2O2/c1-7-2-3-11-9(4-7)8(6-14-11)5-10(13)12(15)16/h2-4,6,10,14H,5,13H2,1H3,(H,15,16)/t10-/m0/s1
InChIKey
HUNCSWANZMJLPM-JTQLQIEISA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Ideal for biochemical and metabolomics studies
- High purity product for research applications
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)