Merck
SMB00946
Sigma-Aldrich
Dihydrogenistein
≥95%
Synonym(e):
4′,5,7-Trihydroxyisoflavan-4-one
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H12O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
272.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.25
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
solid
Methode(n)
HPLC: suitable
Farbe
white to yellow
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C15H12O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)11-7-20-13-6-10(17)5-12(18)14(13)15(11)19/h1-6,11,16-18H,7H2
InChIKey
UQGVUYNHDKMLSE-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Dihydrogenistein is a metabolite of the soy isoflavone genistin.
Metabolomics research
Sonstige Hinweise
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)