Merck
SAAR6165500
TWEEN® 80
uniLAB
Synonym(e):
POE (20) Sorbitanmonooleat, Polyethylenglycolsorbitanmonooleat, Polyoxyethylen-Sorbitan-Monooleat, Polysorbat 80
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161902
Produktlinie
uniLAB
Verpackung
poly bottle of 12 × 500 mL (SAAR6165500KF)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CCCCCCCC/C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(CC(O1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C32H60O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-30(36)40-25-24-37-27-29(39-22-19-34)32-28(38-21-18-33)26-31(42-32)41-23-20-35/h9-10,28-29,31-35H,2-8,11-27H2,1H3/b10-9+
InChIKey
RGPBUVUVZKQNHD-MDZDMXLPSA-N
Anwendung
Chemically pure
For laboratory use only
Rechtliche Hinweise
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)