Wichtige Dokumente
S0945000
Somatostatin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
SRIF, Somatotropin Release Inhibiting Factor
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
somatostatin
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H]N1[C@@H](Cc2ccccc2)C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(=O)N[C@@H](Cc4c[nH]c5ccccc45)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)N[C@@H](Cc6ccccc6)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)NC(CO)C(=O)N[C@@H](CSSC[C@H](NC(=O)CNC(=O)[C@H](C)N)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C1=O)C(O)=O
InChI
1S/C76H104N18O19S2/c1-41(79)64(100)82-37-61(99)83-58-39-114-115-40-59(76(112)113)92-72(108)57(38-95)91-75(111)63(43(3)97)94-71(107)54(33-46-23-11-6-12-24-46)90-74(110)62(42(2)96)93-66(102)51(28-16-18-30-78)84-69(105)55(34-47-36-81-49-26-14-13-25-48(47)49)88-68(104)53(32-45-21-9-5-10-22-45)86-67(103)52(31-44-19-7-4-8-20-44)87-70(106)56(35-60(80)98)89-65(101)50(85-73(58)109)27-15-17-29-77/h4-14,19-26,36,41-43,50-59,62-63,81,95-97H,15-18,27-35,37-40,77-79H2,1-3H3,(H2,80,98)(H,82,100)(H,83,99)(H,84,105)(H,85,109)(H,86,103)(H,87,106)(H,88,104)(H,89,101)(H,90,110)(H,91,111)(H,92,108)(H,93,102)(H,94,107)(H,112,113)/t41-,42+,43+,50-,51-,52-,53-,54-,55-,56-,57?,58-,59-,62-,63-/m0/s1
InChIKey
NHXLMOGPVYXJNR-FQSIDJEASA-N
Amino Acid Sequence
Allgemeine Beschreibung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)