PSRVD01
Multiparameter-Brechungsindex & Dichte Zertifiziertes Referenzmaterial bei 15 °C, 20 °C und 25 °C, Einzeln 30 ml
Nominal RI Value 1.3330 at 20 °C
About This Item
Empfohlene Produkte
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Paragon Scientific Ltd
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- density measured and certified according to ASTM D1480
- ensures full compliance to ASTM and IP test method protocols
- low levels of uncertainty, guaranteeing maximum accuracy of data and dependable results
- supplied in 30 mL volume sealed glass vials for ample measurement readings
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)