PHR8989
Pseudomorphin
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
2,2′-Bimorphin, 2,2′-Dehydrodimorphine, Oxydimorphine
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Agentur
traceable to USP 1448027
Verpackung
package of 25MG
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C34H36N2O6/c1-35-9-7-33-19-3-5-23(37)31(33)41-29-25(33)15(13-21(19)35)11-17(27(29)39)18-12-16-14-22-20-4-6-24(38)32-34(20,8-10-36(22)2)26(16)30(42-32)28(18)40/h3-6,11-12,19-24,31-32,37-40H,7-10,13-14H2,1-2H3/t19-,20-,21+,22+,23-,24-,31-,32-,33-,34-/m0/s1
InChIKey
FOJYFDFNGPRXDR-SQILNHJXSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)