PHR8974
Fentanyl-verwandte Verbindung E
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
N-Phenyl-1-(2-phenylethyl)-4-piperidinamin, N-[1-(2-Phenylethyl)-4-piperidinyl]-anilin, Despropionylfentanyl
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1269957
Verpackung
package of 20MG
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N2(CCC(CC2)Nc3ccccc3)CCc1ccccc1
InChI
1S/C19H24N2/c1-3-7-17(8-4-1)11-14-21-15-12-19(13-16-21)20-18-9-5-2-6-10-18/h1-10,19-20H,11-16H2
InChIKey
ZCMDXDQUYIWEKB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Empfohlene Produkte
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)