PHR8904
Desfluoromethyl fluticasone propionate disulfide
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
17,17′-(Disulphanediyldicarbonyl)bis(6α,9-difluoro-11β-hydroxy-16α-methyl-3-oxoandrosta-1,4-dien-17α-yl) dipropanoate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
API-Familie
fluticasone
Form
solid
Verpackung
pkg of 100 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)