Wichtige Dokumente
PHR8900
6-Hydroxymelatonin
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
6-Hydroxymelatonin, 3-(N-Acetylaminoethyl)-6-hydroxy-5-methoxyindole
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
API-Familie
melatonin
Form
solid
Verpackung
pkg of 50 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
SMILES String
COc1cc2c(CCNC(C)=O)c[nH]c2cc1O
InChI
1S/C13H16N2O3/c1-8(16)14-4-3-9-7-15-11-6-12(17)13(18-2)5-10(9)11/h5-7,15,17H,3-4H2,1-2H3,(H,14,16)
InChIKey
OMYMRCXOJJZYKE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Empfohlene Produkte
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)