PHR8744
3-O-Methylnaloxone
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Naloxone EP Impurity G, 4,5α-Epoxy-14-hydroxy-3-methoxy-17-(prop-2-enyl)morphinan-6-one
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
API-Familie
naloxone
Form
solid
Verpackung
pkg of 50 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)