PHR8613
(2S)-3-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)-pyridin-N-oxid -oxalat (Salz)
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
(1RS,2S)-1-Methyl-2-(pyridin-3-yl)-pyrrolidin-1-oxid-oxalat, Nicotin-1′-N-oxid -oxalat (Salz), Oxynicotin-oxalat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 50 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
SMILES String
[N]1(=O)([C@@H](CCC1)c2cnccc2)C
InChI
1S/C10H14N2O/c1-12(13)7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3/t10-,12?/m0/s1
InChIKey
RWFBQHICRCUQJJ-NUHJPDEHSA-N
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)