Wichtige Dokumente
PHR3763
Bumetanid
certified reference material
Synonym(e):
3-(Butylamino)-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoesäure
About This Item
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to BP 537
traceable to USP 1078303
API-Familie
bumetanide
Verpackung
pkg of 250MG
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCNc1cc(cc(c1Oc2ccccc2)S(N)(=O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C17H20N2O5S/c1-2-3-9-19-14-10-12(17(20)21)11-15(25(18,22)23)16(14)24-13-7-5-4-6-8-13/h4-8,10-11,19H,2-3,9H2,1H3,(H,20,21)(H2,18,22,23)
InChIKey
MAEIEVLCKWDQJH-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)