Wichtige Dokumente
PHR3668
Triphenylmethanol
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
Triphenylcarbinol, Trityl-alkohol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
API-Familie
losartan
Verpackung
pkg of 30MG
bp
360 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
160-163 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H16O/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,20H
InChIKey
LZTRCELOJRDYMQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)