Wichtige Dokumente
PHR3657
(+)-Campher-10-sulfonsäure (β)
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
(1S)-(+)-10-Kampfer-Sulfonsäure, (1S)-Campher-10-sulfonsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1084520
Verpackung
pkg of 200MG
mp (Schmelzpunkt)
196-200 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(CS(O)(=O)=O)C(=O)C2
InChI
1S/C10H16O4S/c1-9(2)7-3-4-10(9,8(11)5-7)6-15(12,13)14/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13,14)/t7-,10-/m1/s1
InChIKey
MIOPJNTWMNEORI-GMSGAONNSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)