Wichtige Dokumente
PHR3650
Cytidin 5′-Monophosphat
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
5′-CMP, 5′-Cytidylsäure, Cytidin-5′-monophosphat
About This Item
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1162126
Verpackung
pkg of 1G
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](COP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C9H14N3O8P/c10-5-1-2-12(9(15)11-5)8-7(14)6(13)4(20-8)3-19-21(16,17)18/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H2,10,11,15)(H2,16,17,18)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
InChIKey
IERHLVCPSMICTF-XVFCMESISA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)