PHR3490
Fluormetholonacetat
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
(6α, 11β)-17-(Acetyloxy)-9-fluor-11-hydroxy-6-methylpregna-1,4-dien-3,20-dion, 6α-Methyl-9α-fluor-17-acetoxy-21-deoxyprednisolon, 6α-Methyl-9α-fluor-21-desoxyprednisolon-17-acetate, Fluorometholon-17-acetat, NSC 47438
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1278109
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 400 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C24H31FO5/c1-13-10-19-17-7-9-23(14(2)26,30-15(3)27)22(17,5)12-20(29)24(19,25)21(4)8-6-16(28)11-18(13)21/h6,8,11,13,17,19-20,29H,7,9-10,12H2,1-5H3/t13-,17-,19-,20-,21-,22-,23-,24-/m0/s1
InChIKey
YRFXGQHBPBMFHW-SBTZIJSASA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)