Wichtige Dokumente
PHR3323
(2RS)-2-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]propan-1-ol
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
2-(4-Isobutylphenyl)-propanol, Ibuprofen alcohol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 50 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OCC(C)C1=CC=C(CC(C)C)C=C1
InChI
1S/C13H20O/c1-10(2)8-12-4-6-13(7-5-12)11(3)9-14/h4-7,10-11,14H,8-9H2,1-3H3
InChIKey
IZXWIWYERZDWOA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)