Wichtige Dokumente
PHR3074
Pantoprazol-verwandte Verbindung B
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonym(e):
5-(Difluormethoxy)-2-{[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)-methyl]-thio}-1H-benzimidazol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1494910
API-Familie
pantoprazole
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 50 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
COc1ccnc(CSc2nc3cc(OC(F)F)ccc3[nH]2)c1OC
InChI
1S/C16H15F2N3O3S/c1-22-13-5-6-19-12(14(13)23-2)8-25-16-20-10-4-3-9(24-15(17)18)7-11(10)21-16/h3-7,15H,8H2,1-2H3,(H,20,21)
InChIKey
UKILEIRWOYBGEJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)