PHR3025
Linezolid-verwandte Verbindung D
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonym(e):
(5R)-3-[3-Fluor-4-(4-morpholinyl)-phenyl]-5-[[(methylsulfonyl)-oxy]-methyl]-2-oxazolidinon, (R)-[3-(3-Fluor-4-morpholinophenyl)-2-oxooxazolidin-5-yl]-methyl-methansulfonat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1367606
API-Familie
linezolid
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 50 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Fc1c(ccc(c1)N3C[C@@H](OC3=O)CO[S](=O)(=O)C)N2CCOCC2
InChI
1S/C15H19FN2O6S/c1-25(20,21)23-10-12-9-18(15(19)24-12)11-2-3-14(13(16)8-11)17-4-6-22-7-5-17/h2-3,8,12H,4-7,9-10H2,1H3/t12-/m1/s1
InChIKey
UCVIKCGVGWBTTI-GFCCVEGCSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)