Merck
PHR2967
Supelco
Sesamöl
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonym(e):
Sesamöl
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1612404
API-Familie
sesame oil
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 1 g
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Anwendung
Wird in Forschungsanwendungen als Trägerstoff für fettlösliche Verbindungen (einschließlich Steroidhormone und Giftstoffe) verwendet. Sesamöl hat antioxidative Eigenschaften in Tiermodellen wurde nachgewiesen, dass es vor dem durch Lipopolysaccharid (LPS) stimulierten oxidativen Stress schützt.
Hinweis zur Analyse
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Sonstige Hinweise
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
awg
Flammpunkt (°F)
491.0 °F
Flammpunkt (°C)
255 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)