PHR2914
Sumatriptan Succinate Related Compound C
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
[3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1-(hydroxymethyl)-1H-indol-5-yl]-N-methylmethanesulfonamide succinate salt
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1642223
API-Familie
sumatriptan
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 75 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)