PHR2678
Ranolazin-verwandte Verbindung B
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-[4-(2-hydroxy-3-phenoxypropyl)-piperazin-1-yl]-acetamid -dihydrochlorid Monohydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1598766
Beschreibung
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API-Familie
ranolazine
Form
solid
Verpackung
pkg of 100 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)