Wichtige Dokumente
PHR2598
Furazolidon
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Furazolidon, 3-(5-Nitrofurfurylidenamino)-2-oxazolidinon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1286800
API-Familie
furazolidone
Form
solid
Verpackung
pkg of 500 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccc(\C=N\N2CCOC2=O)o1
InChI
1S/C8H7N3O5/c12-8-10(3-4-15-8)9-5-6-1-2-7(16-6)11(13)14/h1-2,5H,3-4H2/b9-5+
InChIKey
PLHJDBGFXBMTGZ-WEVVVXLNSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)