PHR2466
Glycopyrrolate Related Compound B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
1-Methylpyrrolidin-3-yl-2-cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetate, 1-Methylpyrrolidin-3-yl 2-cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetate hydrochloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
API-Familie
glycopyrrolate
Verpackung
pkg of 100 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
SMILES String
N1(CC(CC1)OC(=O)C(O)(C3CCCC3)c2ccccc2)C
InChI
1S/C18H25NO3/c1-19-12-11-16(13-19)22-17(20)18(21,15-9-5-6-10-15)14-7-3-2-4-8-14/h2-4,7-8,15-16,21H,5-6,9-13H2,1H3
InChIKey
OVGMKPGXRHJNKJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)