PHR2443
Diclofenac-Unreinheit E
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
2-Indolinon, 2-Oxindol, Oxindol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
API-Familie
diclofenac
Form
powder
Verpackung
pkg of 100 mg
bp
227 °C/73 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
123-128 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C1Cc2ccccc2N1
InChI
1S/C8H7NO/c10-8-5-6-3-1-2-4-7(6)9-8/h1-4H,5H2,(H,9,10)
InChIKey
JYGFTBXVXVMTGB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)