PHR2440
Ciprofloxacin-Formamid
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
1-Cyclopropyl-6-fluor-7-(4-formyl-1-piperazinyl)-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinoloncarbonsäure, N-Formyl-ciprofloxacin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1134459
Beschreibung
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API-Familie
ciprofloxacin
Form
solid
Verpackung
pkg of 200 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Fc1cc2c([n](cc([c]2=O)C(=O)O)C4CC4)cc1N3CCN(CC3)C=O
InChI
1S/C18H18FN3O4/c19-14-7-12-15(8-16(14)21-5-3-20(10-23)4-6-21)22(11-1-2-11)9-13(17(12)24)18(25)26/h7-11H,1-6H2,(H,25,26)
InChIKey
KCXCSXLUYCTARV-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)