PHR2218
6-tert-Butyl-3-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-ylmethyl)-4-hydroxy-2,4-dimethyl-cyclohex-2,5-dienone trifluoroacetate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
6-t-Butyl-3-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-ylmethyl)-4-hydroxy-2,4-dimethyl-cyclohex-2,5-dienone trifluoroacetate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Form
powder
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 100 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)