PHR2181
Ranitidin-Unreinheit J
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
1,1′-N-[Methylenbis-(sulphandiylethylen)]-bis(N′-methyl-2-nitroethen-1,1-diamin)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to Ph. Eur. Y0000416
API-Familie
ranitidine
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 100 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
S(CSCCNC(=C[N+](=O)[O-])NC)CCNC(=C[N+](=O)[O-])NC
InChI
1S/C11H22N6O4S2/c1-12-10(7-16(18)19)14-3-5-22-9-23-6-4-15-11(13-2)8-17(20)21/h7-8,12-15H,3-6,9H2,1-2H3
InChIKey
VWZXRGJMLLSQBK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)