PHR2168
Thiamin-Unreinheit D
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
3-[(4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)-methyl]-5-(2-hydroxyethyl)-4-methyl-1,3-thiazol-2(3H)-on
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
API-Familie
thiamine
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 100 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[s]1[c]([n](c(c1CCO)C)Cc2c(nc(nc2)C)N)=O
InChI
1S/C12H16N4O2S/c1-7-10(3-4-17)19-12(18)16(7)6-9-5-14-8(2)15-11(9)13/h5,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15)
InChIKey
VXCONGLPCAPYEU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)