PHR2050
Amlodipin-verwandte Verbindung A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
3-Ethyl-5-methyl [2-(2-aminoethoxymethyl)-4-(2-chlorphenyl)-6-methyl-3,5-pyridindicarboxylat]-fumarat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1029512
API-Familie
amlodipine
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 50 mg
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Die pharmazeutischen Sekundärstandards zur Anwendung in der Qualitätskontrolle stellen für Pharmalabore und -hersteller eine praktische und kosteneffiziente Alternative zur Herstellung von internen Arbeitsstandards dar.
Es handelt sich um eine Verunreinigung des Langzeit-Calciumkanal-Blockers Amlodipin, der zu der Klasse der 1,4-Dihydropyridin-(DHP)-Calcium-Antagonisten gehört. Der pharmazeutische Ausgangwirkstoff wird zur Behandlung von Bluthochdruck und Angina-Brustschmerzen eingesetzt.
Anwendung
- Entwicklung eines stabilitätsanzeigenden Umkehrphasen-Ultra-Performance-Flüssigchromatographie(RP-UPLC)-Verfahrens zur Bestimmung von verwandten Verunreinigungen von S(−)Amlodipin und S(−)Metoprololsuccinat in ihrer kombinierten Tablettendarreichungsform
- Trennung mit Ultrahochdruck-Flüssigchromatographie (UHPLC) und Einschätzung der mit Amlodipin und Bisoprolol verwandten Verunreinigungen in der kombinierten pharmazeutischen Formulierung der Ausgangs-API
- Entwicklung und Validierung eines UHPLC-Verfahrens zur Quantifizierung von Verunreinigungen von Valsartan, Amlodipinbesilat und Hydrochlorthiazid in ihrer kombinierten Tablettendarreichungsform
- Trennung und Bestimmung von Amlodipin und Atorvastatin zusammen mit ihren Verunreinigungen unter Verwendung eines stabilitätsanzeigenden RP-HPLC-Verfahrens in ihren kombinierten festen Darreichungsformen
Hinweis zur Analyse
Fußnote
Empfohlene Produkte
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)