PHR1972
Acetaminophen Impurity G
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
1-(4-hydroxyphenyl)ethanone oxime
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Form
solid
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 100 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)