Wichtige Dokumente
PHR1912
Benazepril-Hydrochlorid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Benazepril -hydrochlorid, (3S)-3-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]-amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepin-1-essigsäure -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to Ph. Eur. Y0001025
traceable to USP 1048619
API-Familie
benazepril
Form
powder
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 250 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl[H].CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@H]2CCc3ccccc3N(CC(O)=O)C2=O
InChI
1S/C24H28N2O5.ClH/c1-2-31-24(30)20(14-12-17-8-4-3-5-9-17)25-19-15-13-18-10-6-7-11-21(18)26(23(19)29)16-22(27)28;/h3-11,19-20,25H,2,12-16H2,1H3,(H,27,28);1H/t19-,20-;/m0./s1
InChIKey
VPSRQEHTHIMDQM-FKLPMGAJSA-N
Angaben zum Gen
human ... ACE(1636)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)