Wichtige Dokumente
PHR1158
4-Amino-benzoesäure-ethylester
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Benzocain, Ethyl-4-amino-benzoat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1054000
API-Familie
benzocaine
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CCOC(=O)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C9H11NO2/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6H,2,10H2,1H3
InChIKey
BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Benzocaine is an ester-type local anesthetic, able to induce pain relief. It is used extensively in topical, mucosal and dermal formulations.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Empfohlene Produkte
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
233.6 °F
Flammpunkt (°C)
112 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)