Wichtige Dokumente
PHR1083
Octocrylen
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
2-Ethylhexyl-2-cyano-3,3-diphenylacrylat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1477411
API-Familie
octocrylene
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.567 (lit.)
bp
218 °C/1.5 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−10 °C (lit.)
Dichte
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
environmental
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CCCCC(CC)COC(=O)\C(C#N)=C(/c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C24H27NO2/c1-3-5-12-19(4-2)18-27-24(26)22(17-25)23(20-13-8-6-9-14-20)21-15-10-7-11-16-21/h6-11,13-16,19H,3-5,12,18H2,1-2H3
InChIKey
FMJSMJQBSVNSBF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
453.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
234 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)