P4894
Poloxamer 188 PRO
solid, suitable for cell culture
Synonym(e):
Poly(ethylenglycol)-block-poly(propylenglycol)-block-poly(ethylenglycol), PEG-PPG-PEG
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
>1 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
<0.3 mmHg ( 20 °C)
Form
solid
waxy solid
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
≤10 EU/g Endotoxin
Farbe
white to off-white
pH-Wert
5.0-7.5
Löslichkeit
H2O: soluble 100 g/L, clear, colorless to almost colorless
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
InChIKey
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Superior performance - Our product performs superior to lots across different suppliers, batches and quality grades.
Reliable supply - Large manufacturing capacities ensure reliable supply for our customers.
Verpackung
Physikalische Form
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?