Merck
P1290000
Phenytoin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
5,5-Diphenylhydantoin, 5,5-Diphenyl-2,4-imidazolidindion, Phenytoin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H12N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
252.27
Beilstein:
384532
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
phenytoin
Hersteller/Markenname
EDQM
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
293-295 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
O=C1NC(=O)C(N1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C15H12N2O2/c18-13-15(17-14(19)16-13,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,16,17,18,19)
InChIKey
CXOFVDLJLONNDW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Phenytoin EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Verringert die Inzidenz von tonisch-klonischen Krampfanfällen; scheint erregbare Membranen, vermutlich durch Effekte auf Na+-, K+- und Ca2+Kanäle, zu stabilisieren.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Adam S Wu et al.
Journal of neurosurgery, 118(4), 873-883 (2013-02-12)
Seizures are a potentially devastating complication of resection of brain tumors. Consequently, many neurosurgeons administer prophylactic antiepileptic drugs (AEDs) in the perioperative period. However, it is currently unclear whether perioperative AEDs should be routinely administered to patients with brain tumors
Deborah Pugin et al.
Critical care (London, England), 18(3), R103-R103 (2014-06-03)
Seizures refractory to third-line therapy are also labeled super-refractory status epilepticus (SRSE). These seizures are extremely difficult to control and associated with poor outcome. We aimed to characterize efficacy and side-effects of continuous infusions of pentobarbital (cIV-PTB) treating SRSE. We
Chunhong Shen et al.
Bone, 64, 246-253 (2014-05-02)
It has been shown that antiepileptic drugs (AEDs) may have a detrimental effect on bone health and translate into an increased risk of bone fracture. We aimed to comprehensively evaluate the association between use of AEDs and fracture risk. We
Kimford J Meador et al.
The Lancet. Neurology, 12(3), 244-252 (2013-01-29)
Many women of childbearing potential take antiepileptic drugs, but the cognitive effects of fetal exposure are uncertain. We aimed to assess effects of commonly used antiepileptic drugs on cognitive outcomes in children up to 6 years of age. In this
Lelia Duley et al.
The Cochrane database of systematic reviews, (10)(10), CD000128-CD000128 (2010-10-12)
Eclampsia, the occurrence of a seizure in association with pre-eclampsia, remains a rare but serious complication of pregnancy. A number of different anticonvulsants have been used to control eclamptic fits and to prevent further seizures. The objective of this review